Learn More
Hydrate de sulfate d’indium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11390108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire In2(SO4)3·xH2O
Numéro MDL MFCD00149747
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium (III) sulfate hydrate
Point de fusion 250°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 517.83 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%