Learn More
Sulfate d’indium(III), anhydre, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
156.78€ - 518.58€
Identifiants chimiques
CAS | 13464-82-9 |
---|---|
Formule moléculaire | In2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 517.80 |
Numéro MDL | MFCD00011059 |
Clé InChI | XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german |
CID PubChem | 26044 |
SMILES | [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040102.14 |
25 g |
156.78€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040102.22 |
100 g |
518.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) sulfate, anhydrous is used in the preparation of indium or indium containing substances like copper indium selenide. It is employed to electroplate indium metal, as a hardening agent in gold electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13464-82-9 | |
517.80 | |
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H | |
26044 |
In2O12S3 | |
MFCD00011059 | |
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german | |
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Indium(III) sulfate | |
13464-82-9 | |
Solide | |
In2O12S3 | |
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german | |
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H | |
indium(3+) ; trisulfate | |
26044 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Anhydrous | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011059 | |
Soluble in water. | |
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
517.80 | |
517.83 | |
Odorless | |
3.438 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-689-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote