Learn More
Sulfate d’indium(III), anhydre, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Indium(III) sulfate, anhydrous is used in the preparation of indium or indium containing substances like copper indium selenide. It is employed to electroplate indium metal, as a hardening agent in gold electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium(III) sulfate |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | indium(3+) ; trisulfate |
Poids de la formule | 517.83 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Afficher plus |
Nom du produit
Sulfate d’indium(III), anhydre, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu