Learn More
Séléniure d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
158.00€ - 626.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12056-07-4 |
---|---|
Formule moléculaire | In2Se3 |
Numéro MDL | MFCD00016147 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088280.06 |
5 g |
158.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088280.14 |
25 g |
626.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) selenide is used in photovoltaic devices. It is also used for optoelectronics and in solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12056-07-4 | |
In2Se3 | |
MFCD00016147 |
Spécification
Indium(III) selenide | |
12056-07-4 | |
Pièces de 3-6 mm | |
In2Se3 | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
5.67 g/cm3 |
∽890°C | |
Argent à gris | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00016147 | |
466.52 | |
Silver gray pieces |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 235-016-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only