Learn More
Séléniure d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349229
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Indium(III) selenide is used in photovoltaic devices. It is also used for optoelectronics and in solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12056-07-4
Formule moléculaire In2Se3
Numéro MDL MFCD00016147
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) selenide
Point de fusion ∽890°C
Couleur Argent à gris
Forme physique Pièces de 3-6 mm
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 466.52
Odeur Odorless
Aspect Silver gray pieces
Densité 5.67 g/cm3