Learn More
Perchlorate d’indium(III) octahydraté, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
94.48€ - 367.83€
Identifiants chimiques
CAS 13465-15-1
Numéro MDL MFCD00150241
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11371748
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011642.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11381748
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011642.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13465-15-1
MFCD00150241
Spécification
Indium(III) perchlorate octahydrate
13465-15-1
(Base des métaux)
UN1481
99.9%
Hygroscopic
800°C
Cristalline
MFCD00150241
557.30 (413.18 Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.