Learn More
Perchlorate d’indium(III) octahydraté, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11371748
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-15-1
Numéro MDL MFCD00150241
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) perchlorate octahydrate
Point de fusion 800°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1481
Poids de la formule 557.30 (413.18 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic