Learn More
Hydrate de nitrate d’indium(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 488.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207398-97-8 |
---|---|
Formule moléculaire | InN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 300.83 |
Numéro MDL | MFCD00149742 |
Clé InChI | LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o |
CID PubChem | 3084148 |
SMILES | [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010708.06 |
5 g |
51.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010708.14 |
25 g |
170.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010708.22 |
100 g |
488.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207398-97-8 | |
300.83 | |
LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N | |
3084148 |
InN3O9 | |
MFCD00149742 | |
indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o | |
[In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Indium(III) nitrate hydrate | |
207398-97-8 | |
Agrégats cristallins | |
InN3O9 | |
UN1477 | |
Soluble in water,methanol and ethanol. | |
[In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
300.83 | |
300.83 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
100°C (in -H2O) | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149742 | |
indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o | |
LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N | |
indium(3+) ; trinitrate ; hydrate | |
3084148 | |
99.999% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-393-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only