Learn More
Hydrate de nitrate d’indium(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium(III) nitrate hydrate |
Point de fusion | 100°C (in -H2O) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1477 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol and ethanol. |
Nom IUPAC | indium(3+) ; trinitrate ; hydrate |
Poids de la formule | 300.83 (Anhydrous) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indium(III) nitrate hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
- MIXTURE LIST-Contient: Indium(III) nitratehydrate