Learn More
Éthoxyde d’indium(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific™
24.51€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS 62763-48-8
Formule moléculaire C6H15InO3
Poids moléculaire (g/mol) 250.00
Numéro MDL MFCD00799104
Clé InChI MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium ethoxide, indium triethoxide
CID PubChem 16701139
Nom IUPAC triéthoxyindigane
SMILES CCO[In](OCC)OCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11480021
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044769.02
0.5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11490021
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044769.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11400031
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044769.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
62763-48-8
250.00
MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
16701139
CCO[In](OCC)OCC
C6H15InO3
MFCD00799104
indium ethoxide, indium triethoxide
triéthoxyindigane
Spécification
Indium (III) ethoxide
150°C (decomposition)
(Base des métaux)
In(OCH2CH3)3
UN3181
indium ethoxide, indium triethoxide
MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
triéthoxyindigane
16701139
99.9%
62763-48-8
Blanc
C6H15InO3
MFCD00799104
Moisture sensitive
Reacts with water.
CCO[In](OCC)OCC
250.00
250
poudre/fragments
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante