Learn More
Éthoxyde d’indium(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11480021
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62763-48-8
Formule moléculaire C6H15InO3
Poids moléculaire (g/mol) 250.00
Numéro MDL MFCD00799104
Clé InChI MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium ethoxide, indium triethoxide
CID PubChem 16701139
Nom IUPAC triéthoxyindigane
SMILES CCO[In](OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium (III) ethoxide
Point de fusion 150°C (decomposition)
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire In(OCH2CH3)3
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 250
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique poudre/fragments