Learn More
Chlorure d’indium(III), cristaux blancs à blanc cassé, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
88.30€ - 1117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | InCl3 |
Numéro MDL | MFCD00011058 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.09 |
10 g |
88.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.18 |
50 g |
288.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.30 |
250 g |
1117.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-82-8 | |
InCl3 | |
MFCD00011058 |
Spécification
800°C | |
586°C | |
10025-82-8 | |
Cristalline | |
InCl3 | |
UN3260 | |
Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether. | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Indium(III) chloride | |
anhydrous | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011058 | |
14,4958 | |
221.18 | |
Odorless | |
3.460 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque de brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only