Learn More
Chlorure d’indium(III), cristaux blancs à blanc cassé, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 800°C |
Nom chimique ou matériau | Indium(III) chloride |
Point de fusion | 586°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and tetrhydrofuran. Sparingly soluble in alcohol. Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 221.18 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indium(III) chloride anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride