Learn More
Chlorure d’indium(I), anhydre, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
24.62€ - 429.14€
Identifiants chimiques
CAS | 13465-10-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ClIn |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.27 |
Numéro MDL | MFCD00148875 |
Clé InChI | APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | λ¹-indiganyliumylidene chloride |
SMILES | [Cl-].[In+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.02 |
0.5 g |
24.62€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.06 |
5 g |
118.59€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040033.14 |
25 g |
429.14€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
13465-10-6 | |
150.27 | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[In+] |
ClIn | |
MFCD00148875 | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride |
Spécification
608°C | |
∼225°C | |
13465-10-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00148875 | |
EM>13, | |
APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M | |
λ¹-indiganyliumylidene chloride | |
150.27 | |
Chlorine-like | |
4.19 g/mL |
Indium(I) chloride | |
Anhydrous | |
Cristalline | |
ClIn | |
UN3260 | |
Soluble in water and THF. | |
[Cl-].[In+] | |
150.27 | |
99.995% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-693-3
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
- Indium chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride