Learn More
Chlorure d’indium(I), anhydre, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309227
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-10-6
Formule moléculaire ClIn
Poids moléculaire (g/mol) 150.27
Numéro MDL MFCD00148875
Clé InChI APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Spécification
Point d’ébullition 608°C
Nom chimique ou matériau Indium(I) chloride
Point de fusion ∼225°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Beilstein EM>13,
Informations sur la solubilité Soluble in water and THF.
Poids de la formule 150.27
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Chlorine-like
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.19 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride