Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmine d’indigo, coloration biologique à haute pureté
37.30€ - 373.00€
Identifiants chimiques
CAS | 860-22-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H8N2Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 466.35 |
Numéro MDL | MFCD00005723 |
Clé InChI | KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L |
Synonyme | Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt |
CID PubChem | 5284351 |
Nom IUPAC | Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10724471
|
Thermo Scientific Chemicals
157440250 |
25 g | Flacon en verre |
37.30€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10215680
|
Thermo Scientific Chemicals
157441000 |
100 g | Flacon en verre |
94.70€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10734471
|
Thermo Scientific Chemicals
157445000 |
500 g | Flacon en verre |
373.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
860-22-0 | |
466.35 | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
5284351 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
C16H8N2Na2O8S2 | |
MFCD00005723 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate |
Spécification
Indigo Carmine | |
85% min. | |
MFCD00005723 | |
15, 4982 | |
Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents | |
Authentique | |
Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate | |
5284351 | |
Analyse | |
Poudre cristalline fine |
860-22-0 | |
C16H8N2Na2O8S2 | |
25, 304 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O | |
466.35 | |
466.34 | |
Bleu |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
missing translation for 'einecsNumber' : 212-728-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DU3000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Indigo Carmine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO – Research Use Only