Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmine d’indigo, coloration biologique à haute pureté
Code produit. 10215680
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo Carmine
Teneur en colorant 85% min.
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 466.34
Qualité Analyse
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bleu
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.