Learn More
Iminostilbène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
84.72€ - 842.19€
Identifiants chimiques
CAS | 256-96-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.249 |
Numéro MDL | MFCD00005071 |
Clé InChI | LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino |
CID PubChem | 9212 |
ChEBI | CHEBI:47802 |
Nom IUPAC | 11H-benzo[b][1] benzazépine |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21323.14 |
25 g |
84.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21323.22 |
100 g |
252.26€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21323.36 |
500 g |
842.19€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iminostilbène possède de bons effets antioxydants. L’iminostilbène de N-acétyl a été synthétisé en incubant l’iminostilbène (2,0020 g, 10,360 mmol) avec de l’anhydride acétique.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle (25 mg/ml), l’eau (en partie), le dioxane, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
256-96-2 | |
193.249 | |
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N | |
9212 | |
11H-benzo[b][1] benzazépine |
C14H11N | |
MFCD00005071 | |
iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino | |
CHEBI:47802 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2 |
Spécification
Iminostilbene | |
197°C to 199°C | |
MFCD00005071 | |
iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino | |
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N | |
11H-benzo[b][1] benzazépine | |
9212 | |
193.25 |
256-96-2 | |
C14H11N | |
1343358 | |
Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2 | |
193.249 | |
CHEBI:47802 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-970-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only