Learn More
Iminostilbène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469237
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iminostilbène possède de bons effets antioxydants. L’iminostilbène de N-acétyl a été synthétisé en incubant l’iminostilbène (2,0020 g, 10,360 mmol) avec de l’anhydride acétique.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle (25 mg/ml), l’eau (en partie), le dioxane, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 256-96-2
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.249
Numéro MDL MFCD00005071
Clé InChI LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
CID PubChem 9212
ChEBI CHEBI:47802
Nom IUPAC 11H-benzo[b][1] benzazépine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminostilbene
Point de fusion 197°C to 199°C
Quantité 100 g
Beilstein 1343358
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%