Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-17A pour souris (homodimère) eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
512.00€ - 738.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q62386 |
---|---|
Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15511137
|
Invitrogen™
88-7371-77 |
20 x 96 tests |
738.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12720170
|
Invitrogen™
88-7371-88 |
10 x 96 tests |
512.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 17A homodimère (IL-17A) de souris contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux d’IL-17A de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine-17A (IL-17A, CTLA-8) est une cytokine dérivée de cellules T CD4+ qui favorise les réponses inflammatoires dans les lignées cellulaires et qui est élevée dans l’arthrite rhumatoïde, l’asthme, la sclérose en plaques, le psoriasis et le rejet de transplantation. L’IL-17A est un long homodimère lié au disulfure de 32 kDa composé de 136 acides aminés qui font partie d’une famille de protéines de six espèces (IL-17A-17F) et de signaux via le récepteur IL-17 (IL-17R / CDw217). Les taux élevés d’homodimère IL-17A sont produits par les cellules T CD4+ du sang périphérique activées et l’IL-17A améliore également l’expression de la molécule d’adhérence intracellulaire-1 (ICAM-1) dans les fibroblastes humains. En particulier, l’IL-17A humaine stimule également les cellules épithéliales, endothéliales ou fibroblastiques pour sécréter l’IL-6, l’IL-8, le G-CSF et la PGE2. En présence de l’IL-17A humaine, les fibroblastes peuvent soutenir la prolifération des progéniteurs CD34 + hématopoïétiques et induire la maturation en neutrophiles. L’IL-17A humaine, de souris et de rat peuvent induire la sécrétion d’IL-6 dans les cellules stromales de souris, indiquant que tous les homologues peuvent reconnaître le récepteur de la souris. L’IL-17A régule les activités des protéines kinases activées par des agents mitogènes et le NF-kappa B, stimule l’expression de l’IL-6 et de la cyclooxygénase-2 (PTGS2 / COX-2) et améliore la production d’oxyde nitrique (NO).
Spécification
Q62386 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AV080368,Mcp-1 | |
HRP | |
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-17A, IL-17AA | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
16171 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non enduit peut contenir un tampon en poudre pour revêtement ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |