Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-17A pour souris (homodimère) eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ 88-7371-88
Includes:
- Anticorps de capture : Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection. Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon. Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT. Cet ensemble Ready-Set-Go! Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20).
- Diluant de dosage. Concentré 5X
- Enzyme de détection. Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat. Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 17A homodimère (IL-17A) de souris contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux d’IL-17A de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine-17A (IL-17A, CTLA-8) est une cytokine dérivée de cellules T CD4+ qui favorise les réponses inflammatoires dans les lignées cellulaires et qui est élevée dans l’arthrite rhumatoïde, l’asthme, la sclérose en plaques, le psoriasis et le rejet de transplantation. L’IL-17A est un long homodimère lié au disulfure de 32 kDa composé de 136 acides aminés qui font partie d’une famille de protéines de six espèces (IL-17A-17F) et de signaux via le récepteur IL-17 (IL-17R / CDw217). Les taux élevés d’homodimère IL-17A sont produits par les cellules T CD4+ du sang périphérique activées et l’IL-17A améliore également l’expression de la molécule d’adhérence intracellulaire-1 (ICAM-1) dans les fibroblastes humains. En particulier, l’IL-17A humaine stimule également les cellules épithéliales, endothéliales ou fibroblastiques pour sécréter l’IL-6, l’IL-8, le G-CSF et la PGE2. En présence de l’IL-17A humaine, les fibroblastes peuvent soutenir la prolifération des progéniteurs CD34 + hématopoïétiques et induire la maturation en neutrophiles. L’IL-17A humaine, de souris et de rat peuvent induire la sécrétion d’IL-6 dans les cellules stromales de souris, indiquant que tous les homologues peuvent reconnaître le récepteur de la souris. L’IL-17A régule les activités des protéines kinases activées par des agents mitogènes et le NF-kappa B, stimule l’expression de l’IL-6 et de la cyclooxygénase-2 (PTGS2 / COX-2) et améliore la production d’oxyde nitrique (NO).
Specifications
Q62386 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Mouse | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AV080368,Mcp-1 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
4-500 pg/mL | |
Biotine | |
Serum, Supernatant | |
ELISA | |
16171 | |
Capture Antibody: Pre-titrated; purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated; biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This Uncoated ELISA Kitmay contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22; -44; -76; -86) | |
10 x 96 tests | |
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-17A, IL-17AA | |
1 h 45 min |