Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification générale IDXPERT™ et LABXPERT™
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT. Les étiquettes d’identification générale Brady™ sont fabriquées à partir d’un film de vinyle doté d’un adhésif permanent.
61.15€ - 91.70€
Spécification
Description | Surface compatible : revêtue de poudre, rugueuse, lisse et texturée |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Basse température |
Matériau | Vinyle (B-595) |
Type de produit | Étiquettes IDXPERT et LABXPERT |
À utiliser avec (application) | Identification de panneaux, identification de voix / données, identification générale et industrielle, identification en laboratoire |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11851633
|
Brady™
142322 |
Blanc, Bleu | 30 ft x 1 po | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
12879835
|
Brady™
142312 |
Noir, Jaune | 30 ft x 1 po | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
11821643
|
Brady™
142316 |
Blanc, Rouge | 30 ft x 1 po | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
11851623
|
Brady™
142310 |
Noir, Blanc | 30 pi x 0,5 po (L x l) | 9,1 m x 12,7 mm | N/A | ||||
11861633
|
Brady™
142311 |
Blanc, Bleu | 30 ft x 1,5 po | 9,1 m x 38,1 mm | N/A | ||||
Description
- Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT
- Disponible dans plusieurs couleurs et dimensions
Spécification
Surface compatible : revêtue de poudre, rugueuse, lisse et texturée | |
Vinyle (B-595) | |
Identification de panneaux, identification de voix / données, identification générale et industrielle, identification en laboratoire | |
0,004 in |
Acrylique, Permanent, Basse température | |
Étiquettes IDXPERT et LABXPERT | |
Imprimante iDXPERT et étiqueteuse LabXpert |