Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification générale IDXPERT™ et LABXPERT™
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT. Les étiquettes d’identification générale Brady™ sont fabriquées à partir d’un film de vinyle doté d’un adhésif permanent.
Marque: Brady™ 142311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau en vinyle intérieur / extérieur permanent imprimable pour imprimantes IDXPERT et LABXPERT
- Disponible dans plusieurs couleurs et dimensions
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, Permanent, Basse température | |
Brillant | |
Étiquettes IDXPERT et LABXPERT | |
Imprimante iDXPERT et étiqueteuse LabXpert | |
1 de chaque | |
9,1 m x 38,1 mm | |
0,004 in | |
30 ft | |
38,10 mm |
Surface compatible : revêtue de poudre, rugueuse, lisse et texturée | |
Blanc, Bleu | |
Vinyle (B-595) | |
Identification de panneaux, identification de voix / données, identification générale et industrielle, identification en laboratoire | |
1 | |
30 ft x 1,5 po | |
-40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
9,14 m | |
1,5 in |