Learn More
Sampling Systems™ Ruban en ID
Identifiez rapidement le statut d’un conteneur pour l’empêcher d’être utilisé par erreur. Le ruban d’identification Sampling Systems™ permet d’étiqueter facilement les récipients, les palettes et les sachets avec un ruban très visible.
58.95€ - 73.05€
Spécification
Description | Rouleau d’adhérence de résistance moyenne |
---|---|
Couleur | Rouge |
Type de produit | Rouleau d’identification étiqueté |
Nb par paquet | 10/Bte |
Dimensions (LxW) | 66 x 50 mm |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12774758
|
Sampling Systems™
8221A-02 |
Rouleau de ruban de 66 mm long étiqueté Échantillonné |
58.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869501
|
Sampling Systems™
8221A-01 |
Quarantaine |
58.95€
10 rouleaux |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879501
|
Sampling Systems™
8221A-03 |
Rouleau de ruban de 66 mm de long, marqué “Commercialisé” |
73.05€
10 rouleaux |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889501
|
Sampling Systems™
8221A-04 |
Rejetée |
58.95€
10 rouleaux |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les distributeurs de ruban standard
- Adhésif haute résistance
- 10 rouleaux par boîte
Spécification
Rouleau d’adhérence de résistance moyenne | |
Rouleau d’identification étiqueté | |
66 x 50 mm | |
50 mm |
Rouge | |
10/Bte | |
66 mm |