Learn More
Sampling Systems™ Ruban en ID
Identifiez rapidement le statut d’un conteneur pour l’empêcher d’être utilisé par erreur. Le ruban d’identification Sampling Systems™ permet d’étiqueter facilement les récipients, les palettes et les sachets avec un ruban très visible.
Marque:  Sampling Systems™ 8221A-02
Code produit. 12774758
  • 58.95€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les distributeurs de ruban standard
  • Adhésif haute résistance
  • 10 rouleaux par boîte
Spécification
Spécification
Rouleau d’adhérence de résistance moyenne
Rouleau d’identification étiqueté
10/Bte
66 mm
Rouge
Rouleau de ruban de 66 mm long étiqueté Échantillonné
66 x 50 mm
50 mm