Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes en bobine en silicone durci au platine I/P™
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
1355.00€ - 1785.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) |
Autoclavable | Autoclavables |
Méthode de stérilisation | Autoclave, irradiation gamma |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13276980
|
Masterflex™
96403-82 |
12,7 mm | 13 000°ml/min. |
1355.00€
100ft |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
13266980
|
Masterflex™
96403-73 |
9,5 mm | 0,01 à 8 L/min. | |||||
13256980
|
Masterflex™
96403-26 |
6.4┬ámm | 0,01 à 4 L/min. |
1785.00€
200ft |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Aucun additif lixiviable ne protège les liquides sensibles et coûteux
Spécification
Tube de pompe | |
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
Autoclavables | |
Autoclave, irradiation gamma |