Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes en bobine en silicone durci au platine I/P™
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
Marque: Masterflex™ 96403-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Aucun additif lixiviable ne protège les liquides sensibles et coûteux
Spécification
Approuvé par la FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) | |
Autoclavables | |
Silicone | |
Industries pharmaceutique et biotechnologique | |
1 de chaque | |
0,01 à 4 L/min. | |
Autoclave, irradiation gamma | |
660 mmHg |
Tubulure pour pompe | |
6.4 mm | |
6096 cm | |
-50°C | |
27 | |
1 / 4 po. | |
40°psi | |
230°C |