Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8
Taux de carbone : 8% ; Taille des pores : 190 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
599.76€ - 710.00€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
pH | 2 à 9 |
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L7 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10149474
|
Thermo Scientific™
22205-254030 |
250 mm | 4 mm | N/A | |||||
10149204
|
Thermo Scientific™
22205-102130 |
100 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
10713226
|
Thermo Scientific™
22205-052130 |
50 mm | 2,1 mm | N/A | |||||
11522891
|
Thermo Scientific™
22205-124030 |
125 mm | 4 mm | N/A | |||||
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure.
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2 à 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Oui |