Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8
Taux de carbone : 8% ; Taille des pores : 190 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 22205-124030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure.
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
4 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
125 mm | |
2 à 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Oui |