Learn More
Hypoxanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68-94-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4N4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.11 |
Numéro MDL | MFCD00005725 |
Clé InChI | FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one |
CID PubChem | 790 |
ChEBI | CHEBI:17368 |
Nom IUPAC | 3,7-dihydropurine-6-one |
SMILES | O=C1N=CNC2=C1NC=N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11481.06 |
5 g |
26.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11481.14 |
25 g |
76.70€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11480373
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11481.22 |
100 g |
259.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hypoxanthine est utilisée comme marqueur pour la perturbation de l’énergie en hypoxie/ischémie. Le composé a été utilisé dans des études comme indicateur, avec l’acide urique et l’allantoïne, de réactions radicalaires in vivo. Il a également été utilisé dans les études d’ADN pour étudier l’effet déstabilisateur qu’il a sur les duplexes d’ADN contenant de l’hypoxanthine comme base, en phase gazeuse par rapport à une phase liquide. L’hypoxanthine a également été utilisée dans des études avec des nucléotides 8-oxoguanine pour étudier leur interaction avec l’ADN humain pol å (ADN polymérase alpha) et l’ADN polymérase I de Bacillus stearothermophilus. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il ne se mélange pas facilement avec l’eau (1 : 1400). Petits cristaux d’octaèdres provenant de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stérilisez par filtration à l’aide d’un filtre 0,22 µm.
Identifiants chimiques
68-94-0 | |
136.11 | |
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N | |
790 | |
3,7-dihydropurine-6-one |
C5H4N4O | |
MFCD00005725 | |
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one | |
CHEBI:17368 | |
O=C1N=CNC2=C1NC=N2 |
Spécification
Hypoxanthine | |
>300°C | |
MFCD00005725 | |
14,4869 | |
It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water. | |
O=C1N=CNC2=C1NC=N2 | |
136.11 | |
CHEBI:17368 | |
99% |
68-94-0 | |
C5H4N4O | |
5811 | |
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one | |
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N | |
3,7-dihydropurine-6-one | |
790 | |
136.11 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-697-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UP0791000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only