Learn More
Hypoxanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480373
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hypoxanthine est utilisée comme marqueur pour la perturbation de l’énergie en hypoxie/ischémie. Le composé a été utilisé dans des études comme indicateur, avec l’acide urique et l’allantoïne, de réactions radicalaires in vivo. Il a également été utilisé dans les études d’ADN pour étudier l’effet déstabilisateur qu’il a sur les duplexes d’ADN contenant de l’hypoxanthine comme base, en phase gazeuse par rapport à une phase liquide. L’hypoxanthine a également été utilisée dans des études avec des nucléotides 8-oxoguanine pour étudier leur interaction avec l’ADN humain pol å (ADN polymérase alpha) et l’ADN polymérase I de Bacillus stearothermophilus. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il ne se mélange pas facilement avec l’eau (1 : 1400). Petits cristaux d’octaèdres provenant de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stérilisez par filtration à l’aide d’un filtre 0,22 µm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-94-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00005725
Clé InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
CID PubChem 790
ChEBI CHEBI:17368
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-6-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypoxanthine
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Informations sur la solubilité It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 99%