Learn More
Ansell™ Gants légers en nitrile bleus Hynit™ série 32-815
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
71.10€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12620842
|
Ansell™
32815100 |
10 |
71.10€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12630842
|
Ansell™
32815070 |
7 |
71.10€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640842
|
Ansell™
32815075 |
7,5 |
71.10€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650842
|
Ansell™
32815080 |
8 |
71.10€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660842
|
Ansell™
32815090 |
9 |
71.10€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Coupés et cousus
- Revêtement en nitrile
- Doublure en coton / polyester
- Couleurs : bleu et blanc
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants légers | |
Sécurité | |
Paume enduite | |
Excellente résistance aux aspérités, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |
Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 | |
Nitrile | |
32-815 | |
Maille de coton polyester interlock | |
144 paires | |
32-815 |