Learn More
Ansell™ Gants légers en nitrile bleus Hynit™ série 32-815
Click to view available options
Dimensions:
10
7
7,5
8
9
Description
- Coupés et cousus
- Revêtement en nitrile
- Doublure en coton / polyester
- Couleurs : bleu et blanc
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 7,5 |
Modèle | 32-815 |
Type de manchette de gant | Sécurité |
Doublure | Maille de coton polyester interlock |
Type de paume | Paume enduite |