Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hynit™ série 32-105
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
46.50€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, ANSI, EN 388:3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Modèle | 32 / 105 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12680822
|
Ansell™
32105070 |
7 |
46.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690822
|
Ansell™
32105075 |
7,5 |
46.50€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour l’utilisation générale de l’usine, l’inspection de l’assemblage, la réception et la fabrication légère à moyenne et la manipulation des matériaux.
- Le tissu imprégné de nitrile garantit une excellente résistance à l’abrasion et aux accrocs
- La doublure en tricot interlock et la coupe en clute assurent une meilleure prise en main à sec et une excellente dextérité
- Les gants sont imperméables au liquide et lavables en machine de sorte qu’ils ne se rétrécissent pas, ne se raidissent pas ou ne perdent pas leur adhérence
- La doublure ne s’abime pas
- Manchettes à code couleur pour une identification facile de la taille et un ajustement de la taille après le lavage
- Disponible avec des dos solides et aérés
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
32 / 105 | |
Maille de coton polyester interlock | |
144 paires | |
32-105 |
Marquage CE, ANSI, EN 388:3111 | |
Nitrile | |
À enfiler | |
Paume entièrement enduite | |
Excellente résistance aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |