Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hynit™ série 32-105
La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l’abrasion avec une flexibilité remarquable. L’imprégnation hydrofuge repousse l’huile, la graisse et la saleté.
Marque: Ansell™ 32105075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour l’utilisation générale de l’usine, l’inspection de l’assemblage, la réception et la fabrication légère à moyenne et la manipulation des matériaux.
- Le tissu imprégné de nitrile garantit une excellente résistance à l’abrasion et aux accrocs
- La doublure en tricot interlock et la coupe en clute assurent une meilleure prise en main à sec et une excellente dextérité
- Les gants sont imperméables au liquide et lavables en machine de sorte qu’ils ne se rétrécissent pas, ne se raidissent pas ou ne perdent pas leur adhérence
- La doublure ne s’abime pas
- Manchettes à code couleur pour une identification facile de la taille et un ajustement de la taille après le lavage
- Disponible avec des dos solides et aérés
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants de poids moyen | |
32-105 | |
Maille de coton polyester interlock | |
144 paires | |
32-105 |
Certification CE, ANSI, EN 388 :3111 | |
Nitrile | |
7,5 | |
À enfiler | |
Paume entièrement enduite | |
Excellente résistance aux aspérités, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |