Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 47-400
Alternative polyvalente au coton, au cuir léger et au PVC. La formulation spéciale en nitrile offre une excellente combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et de protection contre l’huile.
54.50€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420 :2003 + A1 :2009 ; catégorie II |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12640902
|
Ansell
47400070 |
7 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650902
|
Ansell
47400080 |
8 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12393619
|
Ansell
47400090 |
9 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12630902
|
Ansell
47400100 |
10 |
54.50€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour assemblage, inspection, activités de fabrication légères, manipulation de matériaux, expédition et réception, entretien et travaux de tôlerie.
- Forme naturelle de la main - plus facile à porter pendant de longues périodes.
- Sans silicone.
- Garantit la propreté des feuilles métalliques : importantes dans les industries de l’acier et des moteurs.
- Doublure en coton interlock avec manchettes maillées pour plus de confort
- Paume revêtue de nitrile pour une coupe exceptionnelle
- Offre une résistance à la perforation et à l’abrasion
- Offre flexibilité et dextérité
- Lavable en machine ; peut être blanchi à plusieurs reprises sans devenir raide et inconfortable
Spécification
ANSI 4 | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Coton | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
47-400 |
EN 420 :2003 + A1 :2009 ; catégorie II | |
Bleu, Naturel | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille |