Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 47-400
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Les gants ActivArmr™ sont dotés d’une doublure en tricot de verrouillage, d’un dimensionnement généreux et d’une conception profilée pour un confort accru
- La formulation spéciale en nitrile offre une combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et de résistance aux huiles
- La forme naturelle de la main est plus facile à porter pendant de longues périodes
- Les gants garantissent la propreté des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420 :2003 + A1 :2009 ; catégorie II |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 7 |