Learn More
Ansell™ Gants Hyflex™ série 11-947 Nitrotough™ N3500
Utilisés pour la manipulation tactile fine. Les gants Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-947 Nitrotough™ N3500 offrent une très bonne protection contre les coupures.
213.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2005 |
---|---|
Description | Jauge : 13 |
Couleur | Bleu, Noir |
Finition externe | 3/4 enduit |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15387637
|
Ansell™
11947100 |
XL, 10 |
213.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15397637
|
Ansell™
11947110 |
11 |
213.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15347637
|
Ansell™
11947070 |
7 |
213.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15357637
|
Ansell™
11947080 |
8 |
213.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15367637
|
Ansell™
11947090 |
Grande taille, 9 |
213.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants polyvalents industriels
- Offrent une bonne résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile dans diverses géométries inclinées
- Le revêtement est fabriqué à partir de la TECHNOLOGIE INTERCEPT™ d’Ansell pour obtenir une excellente performance de coupe et une coupure selon ISO niveau B
- Avec technologie FORTIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion
- Bonne résistance à la coupe des lames et très bonnes propriétés de préhension grâce à la micro finition en nitrile du revêtement
- Flexibles et confortables
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées
Applications :
- Changement d’outils et de matrices
- Inspection
- Moulage par presse d’injection
- Support et maintenance de lignes de production
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2005 | |
Bleu, Noir | |
Non | |
Gants industriels | |
Blanchissage : 104°F | |
Maille | |
Technologie Ansell INTERCEPT™ | |
11-947 |
Jauge : 13 | |
3/4 enduit | |
Nitrile | |
Structure : Tricoté | |
Blanchissage : 40°C | |
Technologies FORTIX™ et INTERCEPT™ | |
12 paires dans un sachet, 12 dans un carton | |
235 à 275 mm |