Learn More
Ansell™ Gants Hyflex™ série 11-947 Nitrotough™ N3500
Click to view available options
Dimensions:
11
7
8
Grande taille, 9
XL, 10
Description
- Gants polyvalents industriels
- Offrent une bonne résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile dans diverses géométries inclinées
- La doublure est fabriquée à partir de la TECHNOLOGIE INTERCEPT™ d’Ansell, pour d’excellentes performances de résistance aux coupures et de confort, conformes à la protection ISO contre les coupures de niveau B
- Avec technologie FORTIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion
- Bonne résistance aux coupures par des lames et très bonnes propriétés de préhension grâce à la microfinition en nitrile du revêtement
- Flexibles et confortables
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées
Applications :
- Changement d’outils et de matrices
- Inspection
- Moulage par presse d’injection
- Support et maintenance de lignes de production
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2005 |
Description | Jauge : 13 |
Couleur | Bleu, Noir |
Finition externe | 3/4 enduit |
Latex Free | Non |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Gants industriels |
Dimensions | XL, 10 |
Modèle | Structure : Tricoté |
Température (impériale) max. | Blanchissage : 104°F |