Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Performances optimales pour les environnements huileux
109.00€
Spécification
Matériau arrière | Nylon, Spandex |
---|---|
Certifications/Conformité | EN388:2016/4121A |
Classification | Catégorie II |
Procédure de nettoyage | Température de lavage 40°C |
Zone enduite | Trempés aux 3/4 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15876922
|
Ansell™
11926060 |
6 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886922
|
Ansell™
11926070 |
7 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896922
|
Ansell™
11926080 |
8 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15806932
|
Ansell™
11926090 |
9 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15816932
|
Ansell™
11926100 |
10 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826932
|
Ansell™
11926110 |
11 |
109.00€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- HyFlex™ 11-926 est le premier modèle léger d’HyFlex™ pour combiner une géométrie de trempage ¾, une protection contre les huiles et une prise d’huile dans un gant flexible unique.
- Le gant 11-926 est doté d’un revêtement durable et d’une poignée sécurisée dans les environnements huileux. La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon de calibre les plus fines trempées dans une conception ¾ pour assurer une protection complète à l’arrière du doigt.
- Ce mélange unique de protection, de performances et de flexibilité permet de combler l’écart entre la génération précédente de gants de protection contre les huiles polyvalents et trempés ¾ constitués de revêtements en coton découpés et cousus et les tout derniers gants à paume sans soudure. En revanche, les gants 11-926 apportent une flexibilité, une sensibilité et une protection contre les huiles améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant la protection contre les huiles, l’adhérence de ces dernières et la durée de vie par rapport aux dernières nouveautés.
Spécification
Nylon, Spandex | |
Catégorie II | |
Trempés aux 3/4 | |
Nitrile | |
2 | |
3/4 enduit | |
Spécifique | |
Non poudrés | |
Non stérile | |
1.28 mm | |
Protection mécanique | |
Maille | |
tricoté | |
1 | |
Hyflex série 11 |
EN388:2016/4121A | |
Température de lavage 40°C | |
Application répandue dans des environnements légèrement à moyennement huileux, y compris pour | |
Violet | |
Non | |
Qualité industrielle | |
Oui | |
Light-duty Mechanical Protection Gloves | |
11 / 926, 11-926 | |
doigt complet | |
Violet | |
Nylon, Spandex | |
Sachet en PE / boîte en carton | |
20 | |
2 |