Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Code produit. 15896922
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Performances optimales pour les environnements huileux
  • HyFlex™ 11-926 est le premier modèle léger d’HyFlex™ pour combiner une géométrie de trempage ¾, une protection contre les huiles et une prise d’huile dans un gant flexible unique.
  • Le gant 11-926 est doté d’un revêtement durable et d’une poignée sécurisée dans les environnements huileux. La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon de calibre les plus fines trempées dans une conception ¾ pour assurer une protection complète à l’arrière du doigt.
  • Ce mélange unique de protection, de performances et de flexibilité permet de combler l’écart entre la génération précédente ¾ de gants de protection contre les huiles polyvalents et trempés  constitués de revêtements en coton découpés et cousus et les tout derniers gants à paume sans soudure. En revanche, les gants 11-926 apportent une flexibilité, une sensibilité et une protection contre les huiles améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant la protection contre les huiles, l’adhérence de ces dernières et la durée de vie par rapport aux dernières nouveautés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/4121A
Classification Catégorie II
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite Trempés aux 3/4
Description Application répandue dans des environnements légèrement à moyennement huileux, y compris pour
Coating Material Nitrile
Couleur Violet
Cut Resistance Rating 2
Jetable Non
Finition externe 3/4 enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Light-duty Mechanical Protection Gloves
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 926, 11-926
Épaisseur (métrique) 1.28 mm
Type de doigt doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Violet
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Nylon, Spandex
Doublure tricoté
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 1
Quantité 20
Résistant à Oléophobe
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 2
Dimensions (L x l) 230 x 98 mm
Longueur (impériale) 230 mm
Largeur (métrique) 98 mm
Poids (métrique) 28 g