Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
Gant polyvalent à adhérence d’huile ultra léger et hydrofuge
95.15€
Spécification
Matériau arrière | Nylon, Spandex |
---|---|
Certifications/Conformité | EN388:2016/3111A |
Classification | Catégorie II |
Zone enduite | Trempés aux 3/4 |
Style de coupe | Newton |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15816922
|
Ansell™
11925060 |
6 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826922
|
Ansell™
11925070 |
7 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836922
|
Ansell™
11925080 |
8 |
95.15€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15846922
|
Ansell™
11925090 |
9 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15856922
|
Ansell™
11925100 |
10 |
95.15€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866922
|
Ansell™
11925110 |
11 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le premier modèle HyFlex™ ultra léger pour combiner une géométrie de trempage ¾, une protection contre les huiles et une prise d’huile dans un gant hautement dextre et hautement confortable.
- Les gants HyFlex™ 11-925 sont dotés de la technologie de préhension exclusive d’Ansell qui permet de réduire les risques de patinage dans les environnements dynamiques.
- Le revêtement est fabriqué avec du fil de nylon / spandex de calibre fin, ce qui donne à l’utilisateur une sensation de seconde peau sans restriction.
- Ce mélange unique de protection, de performances et de flexibilité permet de combler l’écart par rapport aux générations précédentes de gants de protection contre les huiles polyvalents et trempés ¾, offrant une flexibilité et une sensibilité accrues, une adhérence de l’huile et un confort extrême.
Spécification
Nylon, Spandex | |
Catégorie II | |
Newton | |
Nitrile | |
A | |
3/4 enduit | |
Spécifique | |
Nylon, HPPE | |
Ultralight Mechanical Protection Gloves | |
11 / 925, 11-925 | |
Protection mécanique | |
Manchette ECO | |
Non prise en charge | |
Niveau 1 | |
1 |
EN388:2016/3111A | |
Trempés aux 3/4 | |
Gant polyvalent à adhérence d’huile ultra léger et hydrofuge | |
Bleu | |
Non | |
Qualité industrielle | |
Oui | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
doigt complet | |
Bleu | |
Jaune | |
Sachet en PE / boîte en carton | |
Hyflex série 11 |