Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE
Code produit. 15826922
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Gant polyvalent à adhérence d’huile ultra léger et hydrofuge
  • Le premier modèle HyFlex™ ultra léger pour combiner une géométrie de trempage ¾, une protection contre les huiles et une prise d’huile dans un gant hautement dextre et hautement confortable.
  • Les gants HyFlex™ 11-925 sont dotés de la technologie de préhension exclusive d’Ansell qui permet de réduire les risques de patinage dans les environnements dynamiques.
  • Le revêtement est fabriqué avec du fil de nylon / spandex de calibre fin, ce qui donne à l’utilisateur une sensation de seconde peau sans restriction.
  • Ce mélange unique de protection, de performances et de flexibilité permet de combler l’écart par rapport aux générations précédentes de gants de protection contre les huiles polyvalents et trempés ¾, offrant une flexibilité et une sensibilité accrues, une adhérence de l’huile et un confort extrême.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/3111A
Classification Catégorie II
Zone enduite Trempés aux 3/4
Style de coupe Newton
Description Gant polyvalent à adhérence d’huile ultra léger et hydrofuge
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating A
Jetable Non
Finition externe 3/4 enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon, HPPE
Poudré Sans poudre
Type de produit Ultralight Mechanical Protection Gloves
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 925, 11-925
Type de doigt doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Manchette ECO
Couleur de l’ourlet Jaune
Doublure Non prise en charge
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation Niveau 1
Résistant à Oil
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 1
Dimensions (L x l) 215 x 93 mm
Longueur (impériale) 215 mm
Largeur (métrique) 93 mm
Poids (métrique) 16 g