Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal.
98.50€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029681
|
Ansell
11917060 |
6 |
98.50€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16039681
|
Ansell
11917070 |
7 |
98.50€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16049681
|
Ansell
11917080 |
8 |
98.50€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16059681
|
Ansell
11917090 |
9 |
98.50€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16069681
|
Ansell
11917100 |
10 |
98.50€
12 paires |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente résistance à l'abrasion
- Excellente dextérité
- Enduction étanche repoussant les huiles, la graisse et la saleté
- Compatibilité avec les applications impliquant un contact alimentaire
Spécification
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Bleu | |
Nylon | |
Maintenance, contrôle qualité et fabrication de métaux | |
Maille | |
13 |
Nitrile | |
Spécifique | |
4121A | |
Blanc | |
11-917 |