Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Répulsif liquide contre l’huile, la graisse et la saleté
- Doublure en nylon sans couture
- Adaptés à la manipulation des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4121A |
À utiliser avec (application) | Maintenance, contrôle qualité et fabrication de métaux |
Couleur de manchette de gant | Blanc |
Type de manchette de gant | Maille |