Learn More
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethane-Coated Extended Cuff Gloves with Intercept™ Technology
Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale
248.00€ - 300.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16619093
|
Ansell
11739060 |
6 |
300.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16629093
|
Ansell
11739070 |
7 |
300.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16639093
|
Ansell
11739080 |
8 |
248.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16649093
|
Ansell
11739090 |
9 |
248.00€
12 paires |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16659093
|
Ansell
11739100 |
10 |
300.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16669093
|
Ansell
11739110 |
11 |
300.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bonne résistance à la coupure
- Enduction PU délivrant une excellente préhension
Spécification
CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Gris | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
Assemblage, manipulation des pièces métalliques et moulage par injection de pression | |
11-739 |
PUR | |
Spécifique | |
4X43D | |
Maille | |
13 |