Learn More
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethane-Coated Extended Cuff Gloves with Intercept™ Technology
Code produit. 16629093
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale
  • Une combinaison de confort, manipulation sûre et résistance à la coupure
  • Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
  • Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
  • Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Hand Spécifique
Matériau Fil de technologie Ansell Intercept™
Dimensions 7
Norme EN388 4X43D
À utiliser avec (application) Assemblage, manipulation des pièces métalliques et moulage par injection de pression
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-739
Yarn Gauge 13