Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale
260.00€
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
---|---|
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
16699073
|
Ansell
11728060 |
6 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16609083
|
Ansell
11728070 |
7 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16619083
|
Ansell
11728080 |
8 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16629083
|
Ansell
11728090 |
9 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16639083
|
Ansell
11728100 |
10 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16649083
|
Ansell
11728110 |
11 |
260.00€
12 paires |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bonne résistance à la coupure
- Enduction PU délivrant une excellente préhension
- Support en PEHP assurant au travailleur un excellent confort
Specifications
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Gris | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
Réparation du verre, manipulation du métal et moulage par injection de pression | |
HPPE | |
15 |
PUR | |
Spécifique | |
4342B | |
Maille | |
11-728 |