Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Une combinaison de confort, manipulation sûre et résistance à la coupure
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 4342B |
À utiliser avec (application) | Réparation du verre, manipulation du métal et moulage par injection de pression |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | HPPE |