Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Excellent confort, dextérité remarquable et niveau maximal de protection contre les coupures.
192.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Matériau de la manchette | Élastique |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Description
- Confort et dextérité remarquables
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet tricot élastiqué assurant un maintien ajusté du gant
- Gant intégrant la technologie INTERCEPT™Cut Resistance Technology, qui repose sur une combinaison de fibres synthétiques et techniques créant une structure textile hautes performances caractérisée par une résistance élevée à la coupure, un confort accru et une grande dextérité
Spécification
ANSI 6 | |
Élastique | |
Gris | |
Spécifique | |
4X42C | |
Maille | |
13 |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
PUR | |
ANSI A3 | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
Machines, équipement et fabrication de métaux | |
11-651 |